BM-100
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
automates 2D gel electrophoresis
Synonim(y):
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, SDS-PAGE
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Auto2D®
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Two-dimensional gel electrophoresis has generally been regarded as difficult to perform and time-consuming, requireing advanced user training while offering low reproducibility and high inter-operator variability.
Zastosowanie
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Cechy i korzyści
- Fully automated to eliminate tedious handling steps
- Fast results in 1-2 hours
- High reproducibility
- Easy to use, with no advanced training required
- Lower inter-operator variability
Przechowywanie i stabilność
Produkty
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Protokoły
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.