BM-1S
Auto2D® Solution Chip
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Synonim(y):
2D Electrophoresis, 2DE, Electrode, IEF, SDS-PAGE, Solution Chip, Tray
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Auto2D®
kompatybilność
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkty
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.