Kluczowe dokumenty
BM-1RYSJ1
Millipore
Auto2D® Glycine Type Reagent Kit
reagent kit for the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Synonim(y):
2D Electrophoresis, 2DE, 2DE Reagent, Glycine, Tris-Glycine, Tris-Glycine Reagent Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.25
linia produktu
Auto2D®
metody
SDS-PAGE: suitable
western blot: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Glycine Type Reagent Kit is the basic reagent kit used for the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
Zastosowanie
  • Differential proteomic analysis
  • Post-translational modification
  • Protein Isoforms
  • Western Blotting
Komponenty
  • Rehydration Solution Kit
  • DTT Kit
  • Glycine Type Equilibration Buffer
  • Anode + Buffer
  • Glycine Type Cathode - Buffer
Informacje prawne
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.