BM-1RYTJ1
11816 Zestaw odczynników typu Tricine
reagent kit for the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device, for better resolution on low molecular weight range
Synonim(y):
2DE, Elektroforeza 2D, Odczynnik 2DE, Tricine, Tris-Tricine, Zestaw odczynników Tris-Tricine
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Auto2D®
metody
SDS-PAGE: suitable
western blot: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Różnicowa analiza proteomiczna
- Modyfikacja potranslacyjna
- Izoformy białek
- Western Blotting
Komponenty
- Rehydration Solution Kit
- DTT Kit
- Tricine Type Equilibration Buffer
- Anode + Buffer
- Tricine Type Cathode - Buffer
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkty
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.