Kluczowe dokumenty
BMSE4100EUK
Benchmark SmartBlue Mini Transilluminator
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
blue light, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.13
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E4100-E-UK
Opis ogólny
Bezpieczniejsze dla próbek, bezpieczniejsze dla Ciebie: Transiluminator niebieskiego światła Accuris SmartBlueMini jest idealnym partnerem dla większości popularnych bezpiecznych barwników DNA. Emituje niebieskie światło o długości fali 465nm, idealne do wzbudzania większości zielonych fluoroforów, w tym naszych SmartGlow, SYBR Green, SYBR Safe, SYBR Gold, GelStar, GelGreen, aby wymienić tylko kilka. SmartBlue Mini działa również do wzbudzania EtBr (chociaż fluorescencja nie jest tak jasna jak w przypadku UV), patrz nasz Biuletyn Techniczny z przykładowymi zdjęciami. Ekspozycja DNA na niebieską długość fali nie powoduje uszkodzeń molekularnych i skutkuje znacznie wyższą wydajnością klonowania w porównaniu do nawet krótkich ekspozycji na światło UV. Ponadto, widzialne niebieskie światło nie jest szkodliwe dla skóry użytkownika i jest mniej szkodliwe dla oczu*.
Zastosowanie
Dokumentacja żelu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)