Kluczowe dokumenty
BMSE1200
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 115 V
Synonim(y):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1200
Opis ogólny
Zbiornik na żel myGel InstaView umożliwia użytkownikom podgląd migracji próbki podczas elektroforezy. Zawiera zbiornik na żel, zestaw do odlewania, niebieski transiluminator LED, pomarańczową pokrywę filtra i obudowę do obrazowania. Kompatybilny z każdym podstawowym zasilaczem
Zastosowanie
Elektroforeza
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BMSE1200-1EA4065268536063