Key Documents
Z742291
myGel Mini Gel Casting Stand
for 5 x 6 cm gels
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NC.01
opis
comb position; 18 and 10 teeth; includes one of each
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1101-CS2
Opis ogólny
includes four trays and two combs
Informacje prawne
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)