Z692700
microDOC Compact gel documentation system, with UV Transilluminator (UVT254)
AC/DC input 230 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Contains UK and Schuko plugs
producent / nazwa handlowa
Cleaver CSI-MDOCUV254
Opis ogólny
Ta opcja łączy kompaktowy system dokumentacji żelowej microDOC z traniluminatorem UV 254 nm 12 x 12 cm.
Dostępny z opcjonalnym oprogramowaniem 6678 1D. Główne funkcje oprogramowania obejmują: tworzenie pasów, odejmowanie tła, wykrywanie pasm, dekonwolucję profilu oraz kalibrację wielkości cząsteczkowej, pI i ilości.
System składa się z:
Canon G12 digital
2MB karta pamięci
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. Kolorowy monitor TFT
Transiluminator UV 254 nm 12 x 12 cm
Dostępny z opcjonalnym oprogramowaniem 6678 1D. Główne funkcje oprogramowania obejmują: tworzenie pasów, odejmowanie tła, wykrywanie pasm, dekonwolucję profilu oraz kalibrację wielkości cząsteczkowej, pI i ilości.
System składa się z:
Canon G12 digital
2MB karta pamięci
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. Kolorowy monitor TFT
Transiluminator UV 254 nm 12 x 12 cm
Informacje prawne
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)