Z675059
IKA® RET basic IKAMAG® safety control
universal hot plate magnetic stirrer, 115V
Synonim(y):
mieszadła laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V AC
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CSA approved
with 600W heater
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3622001
dostępność
not available in EU
Parametry
≤320 °C temp. range
0-1,500 rpm speed
pojemność
20 L , stirring
20000 mL , stirring
śr. płytki
135 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wide speed range from 0/50 - 1700 rpm
- Integrated temperature control
- Including PT 1000 temperature sensor (PT 1000.60)
- Exact temperature and speed setting via digital display, even when switched off
- Set safety temperature limit displayed digitally
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Digital error code displayWith adjustable safety circuit of heating plate temperature (50 - 380 °C)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Enclosed assembly (IP 42) guarantees long service life
- Very broad temperature range (RT - 340 °C)
- Including protection cover H 100
Cechy i korzyści
- Wyjątkowo krótki czas nagrzewania
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Wysoka przyczepność magnetyczna
- Bezpieczne mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem, odpowiednie do pracy bez nadzoru
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ulepszonej technologii kontroli ciepła
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675059-1EA | 4061833581186 |