Kluczowe dokumenty
Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Materiały
aluminum
anodized aluminum
Właściwości
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000638
Opis ogólny
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)