Z768006
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL without handles
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
fits flask 100 mL without handles
Holds 1x 100 ml
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000634
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uchwyt kolby bez uchwytu do mieszadeł IKA, może pomieścić 1 kolbę okrągłodenną o pojemności 100 ml. Średnica zewnętrzna 142 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z768006-1EA | 4061832775456 |