Z767891
Square flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
without handles
Synonim(y):
Heating blocks, reaction blocks, synthesis blocks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000832
dł. × szerokość
160 mm × 160 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
H 135.10 Kwadratowy nośnik z płaskim dnem bez uchwytu do przechowywania maksymalnie czterech bloków z serii H 135.10x. Kompatybilny z różnymi mieszadłami magnetycznymi 1385.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z767891-1EA | 4061832775302 |