Z768162
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
aluminum
anodized aluminum
Właściwości
fits flask 100 mL
Holds 1x 100 ml
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000641
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wkład tłokowy do użytku z kolbą okrągłodenną o pojemności 100 ml, wykonany z anodyzowanego aluminium.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z768162-1EA | 4061832775708 |