Kluczowe dokumenty
Z768170
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Materiały
aluminum
Właściwości
fits flask 250 mL
Holds 1x 250 ml
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000642
Opis ogólny
Wkład tłokowy do kolby okrągłodennej o pojemności 250 ml, wykonany z anodyzowanego aluminium.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)