CLS6795220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate L × W 4 in. × 5 in.
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła magnetyczne, mieszadło magnetyczne
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 6795-220
stirring range measuring range
60-1100 rpm
zakres pomiaru temperatury
77-1022 °F
Parametry
25-550 °C temp. range
60-1100 rpm
szer. × dł. × śr.
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
płytka dł. × szer.
4 in. × 5 in.
płytka szer. × dł.
4 in. × 5 in.
kolor
none
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Hot top indicator light blinks a warning if the top is too hot to touch (>140°F) - even when the unit is turned off.
- Built-in holder accommodates optional 4 inch stainless steel support rods (No. CLS400831)
- 1 x 3/8 inch stir bar (No. CLS401435) included with each stirrer
- Two-year warranty
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)