Kluczowe dokumenty
CLS6796410D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 3-pin Euro plug), plate L × W 5 in. × 7 in.
Synonim(y):
mieszadła, mieszadło, mieszadło magnetyczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103803
NACRES:
NB.73
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6796-410D
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
60-1150 rpm speed
płytka dł. × szer.
5 in. × 7 in.
Opis ogólny
  • Cyfrowy wyświetlacz LED prędkości mieszania wskazuje, kiedy ustawiona prędkość została osiągnięta
  • Mikroprocesor utrzymuje stałe i powtarzalne ustawienia prędkości mieszania
  • Niezwykle trwały i odporny na ciepło szklano-ceramiczny blat Pyroceram
  • Niewielkie wymiary i niski profil
  • Spełnia normy UL i cUL
Inne uwagi
poszczególne jednostki nie są rutynowo kalibrowane, prędkości obrotowe są tylko przybliżone
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)