Z615684
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for water baths, diam. 12-13 mm, polypropylene
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 90 x 12-13 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970381
Parametry
+80 °C temp. limit
Średnica
12-13 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polipropylenowa taca i wkłady na 90 probówek o średnicy 12/13 mm, do użytku w temperaturze do +80 °C. Podczas hartowania próbek zawierających rozpuszczalniki lub kwaśnych w temperaturze powyżej 60 °C zaleca się stosowanie wkładek do probówek ze stali nierdzewnej, ponieważ tworzywo sztuczne może ulec uszkodzeniu.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)