Kluczowe dokumenty
EPAG7-TT16
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shakers
holds 36 x 16 mm tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
holds 36 x 16 mm tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® AG7-TT16 (North America)
Opis ogólny
Stojaki na probówki posiadają regulację kąta nachylenia i wysokości. Wykonane ze stali nierdzewnej z wkładkami, które pomagają utrzymać probówki i zapobiegają ich obracaniu się w stojaku. Mocowane palcami pokrętła umożliwiają szybką regulację kąta nachylenia lub zwolnienie stojaka z płyty podstawy w celu łatwego transportu na stanowisko badawcze.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)