Z743197
Julabo® bath test tube racks
to fit 60 test tubes, diam. 16 mm (17 mm), plastic
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
plastic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970300
Parametry
100 °C max. temp.
Średnica
16 mm (17 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stojak ze stali nierdzewnej odpowiedni do temperatur do 100°C. Jeśli próbki na bazie rozpuszczalników lub próbki kwaśne są hartowane w temperaturze powyżej 60°C, zaleca się stosowanie szklanych wkładów testowych wykonanych ze stali nierdzewnej.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743197-1EA |