Kluczowe dokumenty
Z743191
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 tubes, diam. 30 mm, plastic
Synonim(y):
tube holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
plastic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970303
Parametry
100 °C max. temp.
Średnica
30 mm
Opis ogólny
Plastic rack suitable for temperatures up to 100°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)