Kluczowe dokumenty
BAF188900100
1591 rack slanter
polypropylene, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
Właściwości
autoclavable
Holds 1 x rack
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18890-0100
rozmiar
293x242x83 mm
Opis ogólny
Statyw na probówki można przechylić pod kątem 25°, 35° lub 45°. Regulacja kąta nachylenia stojaków zmniejsza obciążenie dłoni podczas pracy z pipetami. Zwiększa powierzchnię agaru wewnątrz probówek. Pasuje do statywów o wymiarach do 293 mm x 242 mm x 83 mm wysokości (11 9/16 x 9 9/16 x 3 1/4 cala wysokości).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)