Z743192
Julabo® bath test tube racks
to fit 30 tubes, diam. 17 mm, stainless steel
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970320
Parametry
150 °C max. temp.
Średnica
17 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wkład do probówek ze stali nierdzewnej do przechowywania do 30 probówek, rozmiar probówki 100 mm x średnica 17 mm, odpowiedni do temperatur do 150°C. Zaleca się stosowanie wkładów do probówek ze stali nierdzewnej podczas hartowania próbek zawierających rozpuszczalniki lub kwasy w temperaturze powyżej 60°C.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743192-1EA |