Kluczowe dokumenty
HS27505B
OneRack® Test Tube Rack
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 9 wells, well diam. 30 mm, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Właściwości
Holds 9 x 15-50 mL tubes
Holds 9 x 30 mm tubes
opakowanie
pk of 8 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS27505B
dł. × szer. × wys.
11 × 11 × 8.5 cm
rozmiar
9 wells
dołek śr.
30 mm
kolor
blue
Opis ogólny
Stojak na probówki OneRack jest wytrzymały i wysoce odporny na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i wysoką temperaturę. Te wytrzymałe stojaki są formowane w jednym, ciągłym elemencie. Nie jest wymagany montaż ani odłączane elementy.
Cechy i korzyści
  • formowane współrzędne dla orientacji rurki
  • stabilna konstrukcja do użytku w łaźniach wodnych
  • płaski obszar etykietowania dla łatwiejszej identyfikacji
  • dostępne w rozmiarach half i full rack
  • POM wzmocniony włóknem szklanym oferuje najwyższą odporność chemiczną i cieplną (-40 do 140C)
  • Polipropylen zapewnia dobrą odporność chemiczną i cieplną (od 0 do 110C)
Informacje prawne
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)