HS27515D
OneRack® Test Tube Rack
Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 24 wells, well diam. 30 mm, red
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Właściwości
Holds 24 x 15-50 mL tubes
Holds 24 x 30 mm tubes
opakowanie
pk of 8 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS27515D
dł. × szer. × wys.
11 × 28.2 × 8.5 cm
rozmiar
24 wells
dołek śr.
30 mm
kolor
red
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- molded coordinates for tube orientation
- stable design for use in water baths
- flat labeling area for easier identification
- available in half and full rack sizes
- Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
- Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)