Kluczowe dokumenty
Z743195
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 12 mm (13 mm), stainless steel
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970321
Parametry
150 °C max. temp.
Średnica
12 mm (13 mm)
Opis ogólny
Wkładka do probówek ze stali nierdzewnej do przechowywania 42 probówek, rozmiar 75 mm x 12/13 mm średnicy, odpowiednia do temperatur do 150°C. Zaleca się, aby podczas odpuszczania próbek zawierających rozpuszczalniki lub kwasy w temperaturze powyżej 60°C stosować wkłady do probówek ze stali nierdzewnej.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)