Kluczowe dokumenty
Z743199
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 12 mm (13 mm), stainless steel
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970345
Parametry
100 °C max. temp.
Średnica
12 mm (13 mm)
Opis ogólny
Stojak ze stali nierdzewnej odpowiedni do temperatur do 100°C. Jeśli próbki na bazie rozpuszczalników lub próbki kwaśne są hartowane w temperaturze powyżej 60°C, zaleca się stosowanie szklanych wkładów testowych wykonanych ze stali nierdzewnej.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)