GF26803997
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 200 m, number of filaments 86
Synonim(y):
PP305747
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 268-039-97
Długość
200 m
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)