Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA004728
Sigma-Aldrich
Anti-TGM3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein-glutamine γ-glutamyltransferase E precursor antibody produced in rabbit, Anti-TG(E) antibody produced in rabbit, Anti-TGE antibody produced in rabbit, Anti-TGase E antibody produced in rabbit, Anti-Transglutaminase-3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GSDQERQVFQKALGKLKPNTPFAATSSMGLETEEQEPSIIGKLKVAGMLAVGKEVNLVLLLKNLSRDTKTVTVNMTAWTIIYNGTLVHEVWKDSATMSLDPEEEAEHPIKISYAQYEKYLKSDNMI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGM3(7053)
Immunogen
Protein-glutamine γ-glutamyltransferase E precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TGM3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TGM3 (transglutaminaza 3) jest zymogenem szeroko rozpowszechnionym w różnych komórkach, w tym w nabłonkach. Katalizuje wiązanie krzyżowe glutamin i lizyn związanych z białkami w obecności wapnia. Ściśle wiąże się z jonami Ca(2+), które otwierają kanał. Poprzez ten kanał odsłania dwie reszty tryptofanowe w pobliżu miejsca aktywnego, które kontrolują dostęp substratu. Wiązanie jonów wapnia kontroluje poziom aktywności. TGM3 został zgłoszony jako skuteczny biomarker prognostyczny dla raka płaskonabłonkowego przełyku (ESCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86826
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bijan Ahvazi et al.
The EMBO journal, 21(9), 2055-2067 (2002-05-01)
Transglutaminase (TGase) enzymes catalyze the formation of covalent cross-links between protein-bound glutamines and lysines in a calcium-dependent manner, but the role of Ca(2+) ions remains unclear. The TGase 3 isoform is widely expressed and is important for epithelial barrier formation.
Bijan Ahvazi et al.
The Journal of biological chemistry, 278(26), 23834-23841 (2003-04-08)
The transglutaminase 3 enzyme is widely expressed in many tissues including epithelia. We have shown previously that it can bind three Ca2+ ions, which in site one is constitutively bound, while those in sites two and three are acquired during
Norihisa Uemura et al.
International journal of cancer, 124(9), 2106-2115 (2009-01-15)
To develop a prognostic biomarker for esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), we examined the proteomic profile of ESCC using two-dimensional difference gel electrophoresis (2D-DIGE), and identified proteins associated with prognosis by mass spectrometry. The prognostic performance of the identified proteins