GE78152104010150
SpeedBeads Magnetic Neutravidin Coated particles
Cytiva 78152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Synonim(y):
Neutrawidynowe kulki magnetyczne
About This Item
Polecane produkty
ligand
(Neutravavidin Coated particles)
Formularz
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 78152104010150
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
- Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
- Dostępne w wersji 8631 SpeedBeads i oryginalnej 8631.
- Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
- Krótki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
his page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules