Kluczowe dokumenty
GE28-9857-38
Streptavidin Mag Sepharose
Cytiva 28-9857-38, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9857-38
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
pojemność
>300 μg binding capacity(biotinulated BSA/ml of medium slurry)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Streptavidin Mag 812 to kulka magnetyczna do prostego i wydajnego wzbogacania białek docelowych poprzez immunoprecypitację i oczyszczanie biotynylowanych biomolekuł. Streptavidin Mag 812 wykorzystuje silną interakcję między biotyną a ligandem streptawidyny, który jest unieruchomiony na kulkach magnetycznych. Kulki magnetyczne upraszczają obsługę próbek w oczyszczaniu na małą skalę.
Zastosowanie
Streptavidin Mag 812 to kulka magnetyczna do prostego i wydajnego wzbogacania docelowych białek poprzez immunoprecypitację i oczyszczanie biotynylowanych biomolekuł. Streptavidin Mag 812 wykorzystuje silną interakcję między biotyną a ligandem streptawidyny, który jest unieruchomiony na kulkach magnetycznych. Kulki magnetyczne upraszczają obsługę próbek w oczyszczaniu na małą skalę.
Kulki są dostępne w dwóch wielkościach opakowań: 2 × 1 ml 10% zawiesiny pożywki i 5 × 1 ml 10% zawiesiny pożywki. Mililitr 10% zawiesiny pożywki jest taki sam jak 100 μL sedymentowanej pożywki i wystarcza na 20 cykli oczyszczania zgodnie z zalecanym protokołem immunoprecypitacji.
Cechy i korzyści
  • Wysokowydajne oczyszczanie białek na małą skalę z lizatów komórkowych i płynów biologicznych
  • Wysoka czystość i wydajność
  • Łatwe równoległe badania przesiewowe białek z wysoką powtarzalnością
  • Proste wzbogacanie białek z małych lub dużych objętości próbek (skala od małych μL do dużych ml).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
his page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules