Kluczowe dokumenty
GE28-9440-06
Protein A Mag Sepharose
Cytiva 28-9440-06, pack of 1 × 500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
native protein A
opakowanie
pack of 1 × 500 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9440-06
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 20% medium slurry)
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
8- 17 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Protein A Mag 812 to kulki magnetyczne zaprojektowane w celu uproszczenia wzbogacania białek docelowych za pomocą immunoprecypitacji lub pull-down. Oparte na 812 z natywnym białkiem A jako ligandem.
Zastosowanie
Protein A Mag 812 to kulki magnetyczne zaprojektowane w celu uproszczenia wzbogacania docelowych białek poprzez immunoprecypitację lub pull-down. Kulki magnetyczne są oparte na 812 z natywnym białkiem A jako ligandem. Białko A ma wysokie powinowactwo do regionu Fc przeciwciał IgG z szerokiej gamy gatunków.
Dostępne są dwa protokoły wzbogacania białek: protokół sieciowania i protokół klasyczny. Protokoły są proste, a warunki elucji zoptymalizowane zarówno pod kątem elektroforezy, jak i analizy MS.
Protein A Mag 812 łączy sprawdzone metody wzbogacania z platformą kulek magnetycznych, która jest bardzo odpowiednia do przygotowywania próbek na małą skalę. Wraz z MagRack 6, narzędziem do separacji dla sześciu probówek mikrowirówkowych, można równolegle przetwarzać do sześciu próbek.
Cechy i korzyści
  • Widoczne i gęste kulki magnetyczne na bazie 812 z ligandem Protein A, łatwe do wykrycia i zebrania związanego białka docelowego.
  • Nieprzyczepne kulki eliminują efekt rozmazywania i tworzenia agregatów. Mogą być używane bez detergentów
  • Proste wychwytywanie docelowego białka w małych lub dużych objętościach próbek (od małych mikrolitrów do dużych mililitrów)
  • Zoptymalizowana zdolność do wzbogacania/immunoprecypitacji docelowych białek - potrzebne są tylko niewielkie ilości przeciwciał
  • Elastyczne protokoły z warunkami elucji zoptymalizowanymi zarówno pod kątem elektroforezy, jak i analizy MS
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein A Mag Sepharose Xtra or Protein G Mag Sepharose Xtra from GE Healthcare.