Kluczowe dokumenty
GE90100484
Streptavidin Sepharose High Performance
Cytiva, 90100484, pkg of 25 mL
Synonim(y):
Streptavidin resin
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
opakowanie
pkg of 25 mL
producent / nazwa handlowa
90100484
Cytiva
Opis ogólny
Streptavidin Sepharose High Performance is an affinity chromatography resin designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinylated biomolecules. Purified Streptavidin isolated from Streptomyces avidinii is immobilised on Sepharose High Performance. The base matrix is a rigid, highly cross-linked beaded agarose with high chemical stability. The immobilised streptavidin binds biotin and biotinylated substances through affinity chromatography.
Cechy i korzyści
  • Streptavidin immobilized to Sepharose High Performance for purification of biotinylated compounds
  • Extremely useful for exploiting either the strong interactions of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin.
  • 34 µm bead size for improved resolution
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)