GE17-5112-01
HiTrap® Streptavidin High Performance
Cytiva 17-5112-01, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
HiTrap Streptavidin, Streptavidin High Performance
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5112-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
(20% Ethanol, 0.1 M Potassium Phosphate buffer, pH 8)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
macierz
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-10.5
working range
4-9
pojemność
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Convenient, fast, reliable purification of biotinylated compounds.
- The strong interactions of biotin and streptavidin, as well as the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin are utilized.
- The column can be operated with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system such as ÄKTA® design or FPLC™ System.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
How to separate biotin and biotinylated substances by affinity chromatography using HiTrap Streptavidin HP and Streptavidin Sepharose High Performance products from GE Healthcare.
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from GE Healthcare.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.