Kluczowe dokumenty
EP0030123611
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
Forensic DNA Grade, volume 1.5 mL, pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (Safe-Lock lid)
colorless
polypropylene
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
Forensic DNA Grade
opakowanie
pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030123611
Parametry
30,000 × g max. RCF
pojemność
1.5 mL
obecność zanieczyszczeń
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase, free
Opis ogólny
Produkty 632 Forensic DNA Grade spełniają wyrafinowane wymagania laboratoriów kryminalistycznych DNA, takie jak promowanie automatyzacji w celu zminimalizowania kontaktu między osobą obsługującą a produktem, przestrzeganie ścisłych procedur i protokołów czyszczenia oraz dodatnie ciśnienie powietrza, które blokuje wnikanie pyłu. Koncentruje się głównie na zapobieganiu zanieczyszczeniom w kryminalistycznej analizie DNA. Produkty Eppendorf Forensic DNA Grade są odpowiednie do przetwarzania próbek, ekstrakcji DNA, przechowywania próbek i konfiguracji reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).
Cechy i korzyści
  • Przypadkowe otwarcie pokrywki podczas inkubacji i przechowywania jest uniemożliwione dzięki zawiasom.
  • Probówki z pokrywką Eppendorf Safe-Lock są produkowane bez biocydów, plastyfikatorów i środków poślizgowych, które, jak wykazały badania, mogą wypłukiwać i zanieczyszczać próbki.
  • Probówki są wykonane z polipropylenu, który wykazuje odporność na chemikalia, ekstremalne temperatury i naprężenia mechaniczne.
  • Uszczelnienie pokrywy umożliwia minimalne parowanie podczas długotrwałego przechowywania próbek
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C przez 20 minut
  • Działa w temperaturach od -86°C do 100°C
  • Duża matowa pokrywa i boczna powierzchnia do etykietowania
  • Stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki z powodu pęknięcia probówki i zapewnia bezpieczeństwo podczas korzystania z niebezpiecznych próbek
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)