GE17-0956-01
Gelatin-Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0956-01, pack of 25 mL
Synonim(y):
Capto DEAE HiTrap, DEAE HiTrap Column
About This Item
Polecane produkty
ligand
bovine gelatin
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0956-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
macierz
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
3-12
working range
3-10
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows how to separate fibronectin by affinity chromatography using Gelatin SepharosePerforming a Separation of Fibronectin with Gelatin Sepharose® 4B from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.