Kluczowe dokumenty
GE24152105050250
Sera-Mag Magnetic carboxylate modified particles (Hydrophylic)
Cytiva 24152105050250, 1 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Synonim(y):
Cząsteczki magnetyczne Sera-Mag, Cząsteczki modyfikowane Sera-Mag, Hydrofilowe cząsteczki karboksylanu
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(carboxylate modified particles)
Formularz
suspension (5% Solids)
opakowanie
pkg of 15 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 24152105050250
stężenie
50 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Typowe zastosowania 8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles obejmują przygotowanie próbek, proteomikę, izolację kwasów nukleinowych i testy immunologiczne.
Cechy i korzyści
8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles umożliwiają wygodne kowalencyjne łączenie cząsteczek docelowych.
  • Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
  • Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
  • Dostępne w wersji 8631 SpeedBeads i oryginalnej 8631.
  • Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
  • Krótki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid cue-specific remodeling of the nascent axonal proteome
Cagnetta R, et al.
Neuron, 99(1), 29-46 (2018)
LincRNA H19 protects from dietary obesity by constraining expression of monoallelic genes in brown fat
Schmidt E
Nature Communications, 9(1), 3622-3622 (2018)
Noncanonical Modulation of the eIF2 Pathway Controls an Increase in Local Translation during Neural Wiring
Cagnetta R, et al.
Molecular Cell (2018)
Protokoły
This page shows covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from GE Healthcare.
Kowalencyjne łączenie przeciwciał, aptamerów i białek z NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified firmy Cytiva.