GE17152104011150
Sera-Mag™ SpeedBeads Protein A/G particles
Cytiva 17152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Polecane produkty
ligand
(Protein A/G particles)
Postać
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17152104011150
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sera-Mag and Sera-Mag SpeedBeads provide cost effective magnetic bead separation technology for molecular biology applications, nucleic acid isolation, and research immunoassays.
Sera-Mag i Sera-Mag SpeedBeads zapewniają ekonomiczną technologię separacji kulek magnetycznych do zastosowań w biologii molekularnej, izolacji kwasów nukleinowych i testach immunologicznych.
Protokoły
Sera-Mag™ SpeedBeads Magnetic Protein A/G-Particles Protocol