Kluczowe dokumenty
GE21152104011150
Sera-Mag SpeedBeads Blocked Streptavidin particles
Cytiva 21152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Synonim(y):
Kulki magnetyczne ze streptawidyną
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Streptavidin particles)
Formularz
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 21152104011150
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Typowe zastosowania 8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles obejmują przygotowanie próbek, proteomikę, izolację kwasów nukleinowych i testy immunologiczne.
Cechy i korzyści
8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles umożliwiają wygodne kowalencyjne łączenie cząsteczek docelowych.
  • Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
  • Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
  • Dostępne w wersji 8631 SpeedBeads i oryginalnej 8631.
  • Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
  • Krótki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
his page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules