GE65152105050250
SpeedBeads magnetic carboxylate modified particles
Cytiva 65152105050250, 0.70-1.10 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Synonim(y):
SpeedBeads
About This Item
Polecane produkty
ligand
(carboxylate modified particles)
Formularz
suspension (5% Solids)
opakowanie
pkg of 15 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 65152105050250
stężenie
50 mg/mL
śr. rozm. cząst.
0.70-1.10 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from GE Healthcare.
Kowalencyjne łączenie przeciwciał, aptamerów i białek z NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified firmy Cytiva.