Kluczowe dokumenty
GE44152105050350
Sera-Mag magnetic carboxylate modified particles
Cytiva 44152105050350, 1 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Synonim(y):
Cząsteczki magnetyczne Sera-Mag, Cząsteczki modyfikowane karboksylanami, Kulki modyfikowane karboksylanem
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(carboxylate modified particles)
Formularz
suspension (5% Solids)
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 44152105050350
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Typowe zastosowania 8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles obejmują przygotowanie próbek, proteomikę, izolację kwasów nukleinowych i testy immunologiczne.
Cechy i korzyści
8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles umożliwiają wygodne kowalencyjne łączenie cząsteczek docelowych.
  • Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
  • Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
  • Dostępne w wersji 8631 SpeedBeads i oryginalnej 8631.
  • Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
  • Szybki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna.
  • Unikalna powierzchnia przypominająca kalafior zwiększa ogólną zdolność wiązania.
  • Tolerancja soli i powolne tempo osiadania zapewnia doskonałą stabilność koloidalną przy braku pola magnetycznego.
  • Jednolita średnica zapewnia dużą powierzchnię i doskonałą powtarzalność między partiami.
  • Cząsteczki niezawierające środków powierzchniowo czynnych nie wymagają mycia.
  • Stabilność w układach buforowych i detergentach pozwala na wszechstronność w przygotowywaniu odczynników i próbek.
  • Szybka kinetyka reakcji zwiększa przepustowość i precyzję.
Przechowywanie i stabilność
O ile nie określono inaczej, nieużywany produkt należy przechowywać w lodówce (2-8 °C), ale nie zamrażać. Przechowywać w pozycji pionowej i przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Wymieszać produkt przez delikatne odwrócenie za pomocą ręki, wałka lub mieszadła typu vortex.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)