14-466-M
Białko receptora insuliny, aktywne, 10 µg
Active, recombinant human Insulin Receptor residues 1005-1310, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 36.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... INSR(3643)
Opis ogólny
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human Insulin receptor residues 1005-1310, containing an Nterminal His6-tag
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: IR
Target Sub-Family: TK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Axl-tide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
1year at -70C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany