Kluczowe dokumenty
396575
Perfluoropentanoic acid
97%
Synonim(y):
Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Nonafluoropentanoic acid, Perfluoropentanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.294 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
gęstość
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
Klucz InChI
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- An emulsifying agent for polymer dispersion, extinction foams, stain repellents, additives for paints, and coatings.
- A powerful cation exchanger in ion-pairing chromatography.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?