Kluczowe dokumenty
EP4965000017
Eppendorf Top Buret Model H & M
Eppendorf Top Buret M, manual bottle-top buret with safety valve, volume 25 mL
Synonim(y):
biurety, szklane biurety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.01
Właściwości
manual bottle-top buret with safety valve
with 3 adapters for 40/38/32 mm threads
with variable discharge tube
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4965000017 (Global)
zakres pomiaru objętości
25 mL
moc baterii
2 (micro batteries)
Opis ogólny
Biureta Eppendorf Top wyznacza standardy ręcznego miareczkowania. Przy każdym obrocie pokrętła ciecz jest dozowana w sposób ciągły. Eliminuje to potrzebę ponownego pobierania cieczy i sprawia, że miareczkowanie jest prostsze i bezpieczniejsze. Biureta Top jest dostępna w dwóch różnych modelach: Model M charakteryzuje się szybkością dozowania 2500 μL na obrót; Model H charakteryzuje się szybkością 5000 μL na obrót. Odczyty cyfrowego wyświetlacza w obu modelach mieszczą się w zakresie od 10 μL do 999,9 ml, a jedynym czynnikiem ograniczającym jest rozmiar butelki. Wyraźnie oznaczony, przyjazny dla użytkownika wyświetlacz cyfrowy i proste pokrętło sterujące zapewniają łatwą, ergonomiczną i niemęczącą obsługę.
Szybkość dozowania
Medium jest dozowane przez proste obracanie kół, z szybkością dozowania 2500 μL na obrót dla modelu M i 5000 μL na obrót dla modelu H.
Wytrzymałość
To urządzenie typu bottle-top jest niezwykle wytrzymałe, a wyświetlacz i elementy sterujące gwarantują prostą, niemęczącą obsługę.
Cechy i korzyści
  • Technologia ciągłego, bezimpulsowego dozowania
  • Zawór recyrkulacji z dźwignią zaworu
  • Zasilacz napięciowy z baterią o długiej żywotności i wskaźnikiem stanu baterii
  • Zakres dozowania od 0,1 ml do 999,9 ml
  • Elektroniczny panel sterowania można zdemontować jako urządzenie
  • Łatwa w serwisowaniu modułowa konstrukcja z prostym programem kalibracji
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Zmienna rurka wylotowa, pozioma 142 - 220 mm, pionowa 10 - 200 mm i obracana o 360°
  • Teleskopowa rura zasysająca do automatycznej regulacji długości 210 - 370 mm
  • Nadaje się do gwintów doczołowych GL 32, GL 38, GL 45 i S 40 z dołączonymi adapterami. Dostępne dodatkowe adaptery
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Top Buret is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)