EP4965000025
Eppendorf Top Buret™ Model H & M
Eppendorf Top Buret™ H, manual bottle-top buret with safety valve, volume 50 mL
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
manual bottle-top buret with safety valve
with 3 adapters for 40/38/32 mm threads
with variable discharge tube
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4965000025 (Global)
zakres pomiaru objętości
50 mL
moc baterii
2 (micro batteries)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szybkość dozowania
Medium jest dozowane przez proste obracanie kół, z szybkością dozowania 2500 μL na obrót dla modelu M i 5000 μL na obrót dla modelu H.
Wytrzymałość
To urządzenie typu bottle-top jest niezwykle wytrzymałe, a wyświetlacz i elementy sterujące gwarantują prostą, niemęczącą obsługę.
Cechy i korzyści
- Technologia ciągłego, bezimpulsowego dozowania
- Zawór recyrkulacji z dźwignią zaworu
- Zasilacz napięciowy z baterią o długiej żywotności i wskaźnikiem stanu baterii
- Zakres dozowania od 0,1 ml do 999,9 ml
- Elektroniczny panel sterowania można zdemontować jako urządzenie
- Łatwa w serwisowaniu modułowa konstrukcja z prostym programem kalibracji
- Wysoka odporność chemiczna
- Zmienna rurka wylotowa, pozioma 142 - 220 mm, pionowa 10 - 200 mm i obracana o 360°
- Teleskopowa rura zasysająca do automatycznej regulacji długości 210 - 370 mm
- Nadaje się do gwintów doczołowych GL 32, GL 38, GL 45 i S 40 z dołączonymi adapterami. Dostępne dodatkowe adaptery
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP4965000025-1EA | 4061835082179 |