Z512346
Hirschmann® Solarus® solar-powered manual titrator
volume 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
incremental 0.01 mL
with recirculating valve
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9392050
pojemność
50 mL
dopasowywanie
GL 32
GL 38
S 40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zintegrowane panele słoneczne dostarczają całą energię do komponentów elektronicznych i wyświetlacza, nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia, tj. bez konieczności ładowania lub wymiany baterii. Zaprojektowany, aby zastąpić szklane biurety i drogie titratory elektroniczne. Pasuje do butelek Pyrex® i Duran® z gwintem GL 45 oraz zawiera adaptery pasujące do butelek Aldrich Sealed for Quality i Sure/Seal (GL 32), butelek 1 L i gal. (GL 38) oraz butelek z gwintem S40.
Przyrost: 10 μL
Dokładność objętości: bezwzględna (R) 0,2%; odchylenie standardowe (CV) 0.1%
Tłok: ECTFE, PTFE
Cylinder: Szkło borokrzemianowe
Zawory: Kula i gniazdo ze szkła borokrzemianowego, sprężyna zaworu 1054
Rurki: Rurki ssące i dozujące 1324
Sterylizacja: Wszystkie elementy mające kontakt z mediami można sterylizować parą
Certyfikacja: Indywidualnie testowane, certyfikowane i numerowane seryjnie
Połączenia: Złącze Luer lock dla filtrów i rurek suszących
Zasilanie: Panele słoneczne
- Łatwy do odczytu, przyjazny dla użytkownika odczyt LC
- Precyzyjne kółka ręczne z miękkimi powierzchniami dotykowymi
- System recyrkulacji odczynnika
- Szeregowy, dwukierunkowy interfejs RS 232 do rejestrowania danych
- Obrót o 360° na butelce dla łatwego odczytu
- Quick-Cal do kalibracji specyficznej dla użytkownika lub domyślnej
Przyrost: 10 μL
Dokładność objętości: bezwzględna (R) 0,2%; odchylenie standardowe (CV) 0.1%
Tłok: ECTFE, PTFE
Cylinder: Szkło borokrzemianowe
Zawory: Kula i gniazdo ze szkła borokrzemianowego, sprężyna zaworu 1054
Rurki: Rurki ssące i dozujące 1324
Sterylizacja: Wszystkie elementy mające kontakt z mediami można sterylizować parą
Certyfikacja: Indywidualnie testowane, certyfikowane i numerowane seryjnie
Połączenia: Złącze Luer lock dla filtrów i rurek suszących
Zasilanie: Panele słoneczne
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Solarus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z512346-1EA | 4061833298411 |