Kluczowe dokumenty
Z567124
BRAND® Titrette® digital bottle-top burette
volume 25 mL, accuracy: 0.07%, with interface RS 232
Synonim(y):
8276 Biureta cyfrowa, Biureta, Biureta butelkowa, Cyfrowa biureta butelkowa, Dozownik, Dozownik butelkowy, Titrette
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 4760251
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.07%
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Proste: Miareczkowanie w granicach błędu klasy A bezpośrednio z butelki
- Łatwość: Kompaktowy i wytrzymały
- Wydajność: Szybkie napełnianie, precyzyjne dozowanie
- Oddzielne przyciski do włączania/wyłączania, pauzy i CLEAR do kasowania wyświetlacza i wyboru funkcji
- Antypoślizgowe kółka ręczne i płynnie działający precyzyjny zestaw przekładni do szybkiego lub kroplowego miareczkowania sprawiają, że obsługa jest niezawodna.
Ograniczenia w użytkowaniu:
- Temperatura pracy urządzenia i odczynnika od +15 °C do +40 °C (od 59 °F do 104 °F).
- Ciśnienie pary do 500 mbar
- Lepkość do 500 mm2 /s
- Wysokość: maks. 3000 m nad poziomem morza
- Wilgotność względna: od 20% do 90%
Komponenty
- Titrette bottle-top burette
- DE-M marking
- Performance certificate
- Telescoping filling tube (170 - 330 mm)
- Recirculation tube
- 2 micro batteries (AAA/UM4/LR03)
- 3 bottle adapters PP (GL 45/32, GL 45/S 40 und GL 32/NS 29/32)
- 2 colored light shield inspection windows
With PC Interface, also includes:
- Connector cable (Sub-D plug connector, 9-pin)
- CD with driver software
- Communication protocol
- Example application
- Operating manual
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This article decribes how to use the BRAND® Titrette® Digital Bottletop Burette for quick and reliable titration.
This article and video explain the cleaning procedures of the BRAND® Titrette® Bottletop Burette.
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567124-1EA | 4061831868760 |