Key Documents
Z603937
Binder drying oven ED series
ED 53, RS422 interface: no, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
drying ovens
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
Właściwości
CE compliant
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
producent / nazwa handlowa
ED 53
dostępność
not available in USA and Canada
dł. × szer. × wys.
575 mm × 634 mm × 617 mm
pojemność komory wewn.
53 L
masa
41 kg
Opis ogólny
Natural convection ovens for all sterilization and drying tasks. It is also optimally suited to precise warm storage. Thanks to their temperature accurancies and efficiency, the drying ovens and heating chambers in the ED series are very economical.
  • APT.Line Preheating chamber technology
  • Digital temperature setting with ramp function
  • Temperature safety device CI.2
  • 2 chrome plated shelves
  • Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1