Kluczowe dokumenty
Z557803
Sigma-Aldrich
Pompa ocynkowana
for Sigma-Aldrich 18L-CS and 20 L Flex-spout cans
Synonim(y):
Pompa odporna na korozję
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
sterylność
non-sterile
pojemność
100 mL
dopasowywanie
2 in.
Opis ogólny
Ta pompa Rieke jest przeznaczona do dozowania rozpuszczalników i niekorozyjnych cieczy. Konstrukcja samoodpowietrzająca eliminuje potrzebę stosowania otworu odpowietrzającego. Pompa zawiera plastikową nasadkę montażową Flex-spout i metalowy pasek stabilizujący do montażu na puszkach Sigma-Aldrich 18L-CS lub 20 L Flex-spout. Pompa może być również używana z puszkami Sigma-Aldrich 18L-CS lub 20 L z gwintem NPT z 2-calowym korkiem (wymagany jest adapter NPT Z557811).
Dozuje 100 ml/skok.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)