Key Documents
Z219290
Sigma-Aldrich
Plug wrench
bronze alloy, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Non-sparking bronze alloy. Fits the most popular bung patterns.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)