Merck
Z557757
Sigma-Aldrich
Aldrich® Pump N′ Pour can adapter
NPTM 2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
gwint zewn.
2 in.
rozmiar
5/8 in. , knurled grip
Opis ogólny
Manufactured of PBT Polybutylene Terephthalate, an extremely tough and chemically resistant plastic material. Use adapter to pour directly from can or to adapt hand pump. See. AL-222 for instructions on installation.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z557757-1EA4061826764008